Learn More
Acide caprylique, > 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11413070 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11413070 25 mL
11423070 100 mL
11433070 500 mL
11443070 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11413070 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210039125
L'acide caprylique est le nom commun de l'acide gras saturé à huit carbones connu sous le nom systématique d'acide octanoïque. On le trouve naturellement dans le lait de divers mammifères, et il constitue un composant mineur de l'huile de coco et de l'huile de palmiste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-07-2
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00004429
Clé InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
CID PubChem 379
ChEBI CHEBI:28837
Nom IUPAC acide caprylique
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Caprylic acid
Couleur Incolore
Densité 0.91g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Quantité 25 mL
Poids de la formule 144.2
Forme physique Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Caprylic Acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Caprylic Acid