Learn More
Acide caprylique, > 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11443070 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443070 1 L
11413070 25 mL
11423070 100 mL
11433070 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11443070 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210039191
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
L'acide caprylique est le nom commun de l'acide gras saturé à huit carbones connu sous le nom systématique d'acide octanoïque. On le trouve naturellement dans le lait de divers mammifères, et il constitue un composant mineur de l'huile de coco et de l'huile de palmiste.
Identifiants chimiques
CAS 124-07-2
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00004429
Clé InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
CID PubChem 379
ChEBI CHEBI:28837
Nom IUPAC acide caprylique
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Caprylic acid
Couleur Incolore
Densité 0,91 g/cm3 à 20 °C
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Quantité 1 L
Poids de la formule 144.2
Forme physique Liquide