Learn More
Acide caprylique, LoGiCal
Code produit 30460836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460836 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460836 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3387.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Caprylic Acid
CAS 124-07-2
Noms d’analytes ou de composants Caprylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide caprylique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Quantité 10 mg
Poids de la formule 144,115 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.