Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10347830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Code produit. 10347830
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-40-6
Formule moléculaire C9H19NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 221.32
Numéro MDL MFCD00003837
Clé InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
CID PubChem 70815
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spécification
Absorbance (0.1 M in H2O) at 0nm
Nom chimique ou matériau CAPS
Conditions d’absorbance (0.1M in H2O)
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Formule linéaire C6H11NH(CH2)3SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 1769
Poids de la formule 221.31
Pourcentage de pureté ≥98.5% (on dry substance)
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.