Learn More
CAPSO, solution tampon 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Code produit 15425509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425509 250 ml 250mL
15415509 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63242.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 102601-34-3
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 9.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Formule moléculaire C9H12NO4S
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00070063
Clé InChI CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxy-3-(phénylamino)propane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 230.26