Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Code produit. 12197710
Click to view available options
Type de produit:
Colonne de filtration horizontale
Colonne de filtration verticale
Type de filtre:
AS
BE
Filtre AS Securifilter
Filtre BE Securifilter
Comprend:
01 Port d’échantillonnage
02 Port d’échantillonnage, alarme de panne du ventilateur
03 Port d’échantillonnage, alarme de panne du ventilateur
04 Port d’échantillonnage
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12197710
Marque: Erlab™ G0101/AS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Unité de ventilation filtrante
• Unité de ventilation horizontale
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Type de filtre AS
Hauteur (métrique) 267 mm
Comprend 01 Port d’échantillonnage
Profondeur (métrique) 570 mm
Type de produit Colonne de filtration horizontale
Largeur (métrique) extérieure 390 mm
À utiliser avec (application) For Powder Storage for Standard Vertical Safety Cabinet