Learn More
Erlab™ Colonne de filtration Captair™ pour hottes d’aspiration
Click to view available options
Type de produit:
Colonne de filtration horizontale
Colonne de filtration verticale
Type de filtre:
AS
BE
Filtre AS Securifilter
Filtre BE Securifilter
Comprend:
01 Port d’échantillonnage
02 Port d’échantillonnage, alarme de panne du ventilateur
03 Port d’échantillonnage, alarme de panne du ventilateur
04 Port d’échantillonnage
Conditionnement:
1 pièce
Description
Unité de ventilation filtrante
• Unité de ventilation horizontale
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
• Unité de ventilation horizontale
• Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Spécification
| Type de filtre | AS |
| Hauteur (métrique) | 267 mm |
| Comprend | 01 Port d’échantillonnage |
| Profondeur (métrique) | 570 mm |
| Type de produit | Colonne de filtration horizontale |
| Largeur (métrique) extérieure | 390 mm |
| À utiliser avec (application) | For Powder Storage for Standard Vertical Safety Cabinet |