Learn More
Erlab™ Hotte d’aspiration Captair™ Flex™ M 321 Series
Code produit. 11984009
Click to view available options
Débit:
135 cfm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11984009
Marque: Erlab™ A17
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protects users from vapours and/or chemical particles. Erlab™ Captair™ Flex™ M 321 Series Fume Hood offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Stackable, one-size-fits-all filtration cartridges enable users to customise a fume hood to suit their protection needs.
Designed to protect users during applications emitting vapours and/or chemical particles, the Captair™ Flex™ line offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Based on the Flex™ technology - a flexible modular filtration column - this line of chemical protection enclosures offers a wide range of possibilities and allows you to carry out a variety of applications. The high containment and filtration performance of this technology offers users a high degree of protection, in accordance with AFNOR NF X 15-211:2009 and BS 7989 standards. The Flex™ filtration technology featuring stackable, one size fits all filtration cartridges, enables users to customise a fume hood to suit their protection needs. A single device can be quickly reconfigured and easily used for other applications. Users protection certified for each unit following a complete analysis of their applications.
  • Modular filtration column customised for your applications
  • Non-ducted fume cupboard
  • Very high protection level
  • Mobile
  • Cost effective
  • Flexible
  • Environmentally friendly
  • Very low energy consumption For a wide range of applications including: diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Spécification
Type de produit Fume Hood
Type d’éclairage Éclairage fluorescent tubulaire compact
Matériau Acier, polyester
Ampérage 1.6 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI / ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Options de configuration Hotte uniquement. Filtres vendus séparément
Profondeur (impériale) 24.75 in
Profondeur (métrique) 630 mm
Débit 135 cfm
À utiliser avec (application) Pour la protection individuelle lors de manipulations de produits chimiques liquides, gazeux et solides
Hauteur (impériale) intérieure 34 in
Hauteur (métrique) 1162.05 à 1346.2 mm
Hauteur (métrique) intérieure 863.6 mm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Indicateur de débit d’air, contrôleur de débit, éclairage interne, port d’échantillonnage, minuterie programmable, ports d’alimentation, liste de composés chimiques
Tension 90 à 264 V
Puissance 70 W
Largeur (impériale) 31.5 in
Largeur (métrique) 800.1 mm