Learn More
Erlab™ Hotte d’aspiration Captair™ Flex XLS série 483
Code produit. 12805222
Click to view available options
Débit:
405 pcm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12805222
Marque: Erlab™ A24B/BE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Fume Hood
Type d’éclairage Compact Tubular Fluorescent
Matériau Steel, Polyester
Gamme de produits Captair Flex
Ampérage 4.8 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI / ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Profondeur (impériale) 31.5 in.
Profondeur (métrique) 800.1 mm
Débit 405 pcm
À utiliser avec (application) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Hauteur (impériale) intérieure 41 in.
Hauteur (métrique) 1314.45 to 1520.69 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modèle XLS483
Tension 90/264 V
Puissance 191 W
Largeur (impériale) 50.25 in.
Largeur (métrique) 1276.35 mm