Learn More
Erlab™ Captair™ Flow 483 Series Laminar Flow Hood
Click to view available options
Débit:
405 pcm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Hotte de protection échantillon Captair™ Flow
• Enceinte classe 100 ou ISO 5
• Protection vapeur optionnelle en amont
• Technologie Flex avec filtre HEPA H14 en standard, efficacité 99,995% pour particules > 0,1μm. L'ajout d'un filtre carbone en amont permet de protéger les produits de polluants gazeux
• Acier anti-corrosion revêtu polyester, acrylique 6mm, module filtrant polypropylène
• Surveillance en continu de la ventilation
• Eclairage interne tube fluorescent compact 18 W 500 Lux
• Opercules pour arrivées de fluides
• A poser sur paillasse ou compléter par plan de travail et support.
• Enceinte classe 100 ou ISO 5
• Protection vapeur optionnelle en amont
• Technologie Flex avec filtre HEPA H14 en standard, efficacité 99,995% pour particules > 0,1μm. L'ajout d'un filtre carbone en amont permet de protéger les produits de polluants gazeux
• Acier anti-corrosion revêtu polyester, acrylique 6mm, module filtrant polypropylène
• Surveillance en continu de la ventilation
• Eclairage interne tube fluorescent compact 18 W 500 Lux
• Opercules pour arrivées de fluides
• A poser sur paillasse ou compléter par plan de travail et support.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Laminar Flow Hood |
| Type d’éclairage | Compact Tubular Fluorescent |
| Matériau | Steel, Polyester |
| Gamme de produits | Captair Flow |
| Ampérage | 0.72A |
| Certifications/Conformité | ISO 9/EN 14-644 |
| Profondeur (impériale) | 31.49 in. |
| Profondeur (métrique) | 800 mm |
| Débit | 405 pcm |
| À utiliser avec (application) | Non pathogenic cell cultures, in-vitro cultures, microbiology (non pathogenic), homeopathic preparations in pharmacies, electronics, optics, etc. |
| Afficher plus |