Learn More
Erlab™ Surface de travail en verre Captair Smart avec plateau de rétention
Code produit. 15575164
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 321
Hotte filtrante Smart 391
Hotte filtrante Smart 481
Hotte filtrante Smart 483
Hotte filtrante Smart 633
Hotte filtrante Smart 714
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 15575164
Brand: Erlab™ I0166020001
This item is not returnable. View return policy
La surface de travail Erlab™ Captair Smart avec plateau de rétention est conçue pour être utilisée avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
  • Plan de travail en verre émaillé trempé
  • Comprend des hottes filtrantes avec plateau de rétention
  • Cadre articulé
  • Repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
Specifications
À utiliser avec (équipement) Hotte filtrante Smart 714
Comprend Plateau de rétention
Profondeur (métrique) 585 mm
Description Cadre articulé
Largeur (métrique) 1703 mm
Type de produit Surface de travail
Matériau Verre trempé