Learn More
Erlab™ Surface de travail en acier inox Captair Smart
Code produit. 15943940
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 392
Hotte filtrante Smart 481
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
15943940 Hotte filtrante Smart 392 1 pièce
15761778 Hotte filtrante Smart 481 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15943940 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur I0163050001
La surface de travail en acier inox Erlab™ Captair Smart est conçue pour une utilisation avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec la hotte filtrante sans conduit Captair Smart
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hotte filtrante Smart 392
Comprend Plateau de rétention
Profondeur (métrique) 648 mm
Largeur (métrique) 855 mm
Type de produit Surface de travail
Matériau Acier inoxydable (304)