Learn More
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 321
Hotte filtrante Smart 391
Hotte filtrante Smart 392
Hotte filtrante Smart 481
Hotte filtrante Smart 483
Hotte filtrante Smart 633
Hotte filtrante Smart 714
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En résine phénolique avec repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
- Haute résistance chimique et mécanique
- Idéal pour les opérations de pesée de précision
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte filtrante Smart 321 |
| Comprend | Plateau de rétention |
| Profondeur (métrique) | 510 mm |
| Largeur (métrique) | 694 mm |
| Type de produit | Surface de travail |
| Matériau | Résine phénolique |