Learn More
Erlab™ Armoire de stockage Captair™ Store série 832
Code produit. 11914049
Click to view available options
Débit:
44 pcm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11914049
Marque: Erlab™ B01NA0/AS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Storage Cabinet
Matériau Steel, Polyester
Gamme de produits Captair Flex
Ampérage 0.1 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, CE
Profondeur (impériale) 20 in.
Profondeur (métrique) 510 mm
Débit 44 pcm
À utiliser avec (application) For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles
Hauteur (impériale) intérieure 67.91 in.
Hauteur (métrique) 2050 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1725 mm
Hertz 50 Hz
Comprend Lock, double door, chemical listing, particular pre-filter
Modèle 832
Tension 230 V
Puissance 34 W
Largeur (impériale) 31.49 in.
Largeur (métrique) 800 mm