Learn More
Erlab™ Armoire de stockage Captair™ Store série 834
Code produit. 11994049
Click to view available options
Débit:
>44 pcm
Code produit. 11994049
Marque: Erlab™ B01PC0/HPAS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Storage Cabinet
Matériau Steel, Polyester
Gamme de produits Captair Flex
Ampérage 0.12 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, CE
Profondeur (impériale) 23.81 in.
Profondeur (métrique) 604.77 mm
Débit >44 pcm
À utiliser avec (application) For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles
Hauteur (impériale) intérieure 67.91 in.
Hauteur (métrique) 2174.74 to 2255.77 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1725 mm
Hertz 50 Hz
Comprend Flow monitor, sampling port, lock, double door, shelves, chemical listing
Modèle 834
Tension 90/264 V
Puissance 21 W
Largeur (impériale) 31.5 in.
Largeur (métrique) 800.1 mm