Learn More
Cytiva Capto adhere
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
- Capto adhere est une résine BioProcess multimodale conçue pour la purification post-protéique d’anticorps monoclonaux (Mabs) à l’échelle des procédés.
- Composé d’une matrice agarose rigide à haut débit et d’un nouveau ligand multimodal.
- Le ligand fort multimodal donne une sélectivité différente par rapport aux échangeurs d’ions traditionnels. Capto adhere peut éliminer les contaminants clés tels que l’ADN, les protéines de cellules hôtes (HCP), la protéine A lixiviée, les dimères et agrégats plus importants, ainsi que les virus en une seule étape.
- Avec l’étape de capture de la protéine A, comme MabSelect SuRe, Capto adhere permet la conception d’un processus chromatographique en deux étapes pour les Mabs.
- Pour des performances optimales de Capto adhere, le criblage / optimisation des conditions de chargement est recommandé, de préférence à l’aide d’outils modernes de développement de processus à haut débit, tels que des plaques de filtration à 96puits PreDictor.
- Capto adhere est disponible dans une gamme de conditionnements en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques qui facilitent l’extrapolation et le développement des procédés.
- Appartenant à la gamme de résines BioProcess, Capto adhere répond aux exigences industrielles en matière de sécurité d’approvisionnement et de soutien technique et réglementaire complet.
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mL |
| Matériau | Matrice d’agarose |
| Type de ligand | Multimodal |
| Matrix | Ion Exchange Chromatography Media |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- capto adhere
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol