Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie à échange d’ions Capto™ HiRes
Code produit. p-7087578 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type:
Colonne Capto™ HiRes Q 10/100
Colonne Capto™ HiRes Q 5/50
Colonne Capto™ HiRes S 10/100
Colonne Capto™ HiRes S 5/50
Capacité de colonne:
1 mL
8 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16267791
Marque: Cytiva 29275878
Colonnes préconditionnées pour la purification haute résolution de protéines et d’autres biomolécules par chromatographie à échange d’ions. Elles conviennent parfaitement à la préparation de protéines très pures pour les études structurelles et l’analyse des protéines.
  • Colonnes haute résolution pour chromatographie à échange d’ions à l’échelle du laboratoire
  • Convient à la préparation de protéines très pures et à l’analyse des protéines dans les applications de recherche ou de contrôle de qualité
  • Colonne de haute qualité avec excellente reproductibilité, durabilité et stabilités chimiques et de pH élevées
  • Remplacement pour les colonnes Mono Q™ et Mono S™ offrant une résolution similaire ou améliorée, avec une transition facile d’une plateforme à une autre
  • Les résines de conditionnement par chromatographie reposent sur une matrice à base d’agarose haut débit et une petite taille de microbille (moyenne de 9 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne à échange d’ions
Description Capacité ionique : ∼0,23 mmol de résine CI-/ml
Capacité de colonne 1 mL
Débit 0,5 à 2 ml/min
À utiliser avec (application) Analyse ou purification des protéines et des acides nucléiques
Groupe à échange d’ions Ammonium quaternaire
Pression max. 4 MPa (40 bar)
Granulométrie ∼9 µm
Gamme de produits Capto
Type Colonne Capto™ HiRes Q 5/50
Forme des particules Sphérique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto HiRes Q 5/50
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.