Learn More
Ester isopropylique de captopril, Mikromol™
Code produit 30049161
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049161 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049161 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0067.20
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de captopril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Captopril Isopropyl Ester
CAS 176036-42-3
Noms d’analytes ou de composants Captopril Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H21 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Captopril Isopropyl Ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, 1-methylethyl ester, (S)- (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO3S/c1-8(2)16-12(15)10-5-4-6-13(10)11(14)9(3)7-17/h8-10,17H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
Nom IUPAC propan-2-yl (2S)-1-[(2S)-2-méthyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 259.36
Quantité 100 mg
Poids de la formule 259.1242 g/mol