Learn More
Abnova™ CAPZA1 (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16192591
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16192591
Marque: Abnova™ H00000829P01.10ug
Human CAPZA1 full-length ORF ( AAH00144, 1 a.a. - 286 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MADFDDRVSDEEKVRIAAKFITHAPPGEFNEVFNDVRLLLNNDNLLREGAAHAFAQYNMDQFTPVKIEGYEDQVLITEHGDLGNSRFLDPRNKISFKFDHLRKEASDPQPEEADGGLKSWRESCDSALRAYVKDHYSNGFCTVYAKTIDGQQTIIACIESHQFQPKNFWNGRWRSEWKFTITPPTAQVVGVLKIQVHYYEDGNVQLVSHKDVQDSLTVSNEAQTAKEFIKIIENAENEYQTAISENYQTMSDTTFKALRRQLPVTRTKIDWNKILSYKIGKEMQNA
Spécification
Numéro d’adhésion AAH00144
Identification génétique (Entrez) 829
Nom capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène CAPPA1, CAPZ, CAZ1
Symbole de gène(s) CAPZA1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer