Learn More
Carbachol, 99%, Thermo Scientific™
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors.
38.39€ - 378.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 51-83-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C6H15ClN2O2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.65 |
| Numéro MDL | MFCD00012011 |
| Clé InChI | AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol |
| CID PubChem | 5831 |
| ChEBI | CHEBI:3385 |
| Nom IUPAC | 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15438859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.03 |
1g |
39.20€ 38.39€ / 1g Économisez 0.81€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15448859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.06 |
5g | |||||||
|
15458859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.14 |
25g |
386.00€ 378.00€ / 25g Économisez 8.00€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| C6H15ClN2O2 | |
| MFCD00012011 | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| CHEBI:3385 | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Spécification
| Carbachol | |
| C6H15ClN2O2 | |
| UN2811 | |
| Hygroscopic | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride | |
| 5831 | |
| 182.65 |
| 51-83-2 | |
| MFCD00012011 | |
| 3917459 | |
| 14,1779 | |
| Soluble in water and dimethyl sulfoxide. | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O | |
| 182.65 | |
| CHEBI:3385 | |
| 99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300
Fatal if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H300-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-127-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GA0875000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Carbachol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Carbachol