Learn More
Carbadox 100 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbadox |
| CAS | 6804-07-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Carbadox |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H10 N4 O4 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+ |
| SMILES | COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Afficher plus |