Learn More
Mélange de pesticides carbamates 638 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323282 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323282 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000638ME
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
CAS 90-15-3, 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 63-25-2, 1563-66-2
Noms d’analytes ou de composants 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Naphthol 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL