Learn More
Carbamazépine-10,11-dihydro 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326848 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326848 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10968510AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Noms d’analytes ou de composants 10,11-Dihydro-carbamazepine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C15 H14 N2 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 238.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 238,1106 g/mol