Learn More
Carbamazépine 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458369 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458369 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0076.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Carbamazépine 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
CAS 298-46-4
Noms d’analytes ou de composants Carbamazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
Formule InChI InChI=1 S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10 H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 236,095 g/mol