Learn More
Carbamazépine 10,11-époxyde 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326498 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326498 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10968550AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Noms d’analytes ou de composants Carbamazepine-10,11-epoxide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Nom IUPAC 1a,10b-dihydro-6H-dibenz[b,f]oxiréno[d]azépine-6-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 252,0899 g/mol