Learn More
Carbamazépine 10,11-époxyde, Mikromol™
Code produit 17932456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932456 100 mg 100mg
17923046 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17932456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Carbamazépine 10,11-époxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Noms d’analytes ou de composants Carbamazepine-10,11-epoxide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Nom IUPAC 1a,10b-dihydro-6H-dibenz[b,f]oxiréno[d]azépine-6-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 252,0899 g/mol