Learn More
Carbamazépine EP Impureté G, Mikromol™
Code produit 30461341
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30461341 4 x 25 mg 100mg
30049284 100 mg 100mg
30050567 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Code produit. 30461341 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0076.0500254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Carbamazépine EP Impureté G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine)
CAS 59690-97-0
Noms d’analytes ou de composants 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H11 Br N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. G (EP), 10-Bromocarbamazepine, Carbamazepine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19)
Type de solution Neat
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=C(Br)c3ccccc13
Nom IUPAC 5-bromobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 315.16
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 314.0055 g/mol