Learn More
Carbamazépine, Lipomed
Code produit 30461580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461580 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461580 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCBM1732100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Carbamazépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
CAS 298-46-4
Noms d’analytes ou de composants Carbamazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O
Synonyme 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 236,095 g/mol