Learn More
Carbamazépine, Mikromol™
Code produit 17933706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933706 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Carbamazépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
CAS 298-46-4
Noms d’analytes ou de composants Carbamazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC benzo[b][1]benzépine-11-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236,095 g/mol