Learn More
Chlorure de carbamylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11390622 25 g Flacon en verre 25g
10331753 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108240250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-83-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00012011
Clé InChI AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
CID PubChem 5831
ChEBI CHEBI:3385
Nom IUPAC 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamylcholine chloride
Point de fusion 200°C to 204°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 2.0% max. (105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Merck Index 15,1781
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbamylcholine chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.