Learn More
Carbendazime 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316483 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316483 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10990000ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbendazim
CAS 10605-21-7
Noms d’analytes ou de composants Carbendazim
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Albendazole Imp. E (EP), Fenbendazole Imp. A (EP), Fenbendazole USP Related Compound A, Fenbendazole USP RC A, Carbendazim, Methyl (1H-Benzimidazol-2-yl)carbamate, 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamic acid methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Antibac MF, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin FL, Bavistine, Bengard, Bercema-Bitosen, Bitosen, CTR 6669, Carben VL, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, EK 578, Falicarben, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Stein, Subeej, Supercarb, Thicoper, Triticol, U 32104, Zhiweiling, SKF-26058, Ph Eur Albendazole Impurity E, Fenbendazole Related Compound A, Albendazole Impurity E, Fenbendazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
Nom IUPAC N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Quantité 1 mL
Poids de la formule 191,0695 g/mol