Learn More
Carbendazime, Fluka™
Code produit. 16202862 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 16202862
Marque: Honeywell-Fluka R1626100MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbendazim
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 10605-21-7
Couleur Blanc
Point de fusion 302°C to 307°C
Synonyme Methyl 2-benzimidazolecarbamate
Industry Type Environmental Analysis
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Quantité 100 mg
Qualité Étalon analytique