Learn More
Carbénicilline (sel disodique), Fisher BioReagents
Code produit. p-25005
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10438923
Marque: Fisher BioReagents BP2648250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé pour la sélection de cellules transformées résistantes à l’ampicilline et pour l’étude des transpeptidases sensibles à la pénicilline dans la biosynthèse de la paroi cellulaire. Spectre antimicrobien : Bactéries à gram-positif et gram-négatif, Pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Numéro MDL MFCD00077683
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonyme α-Carboxybenzylpenicillin
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nom IUPAC disodium ; (2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phénylacétyl)amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin
Type Carbenicillin
Note relative au nom Disodium Salt
Forme physique Solide
Point de fusion 200°C
Conditionnement Verre ambré
Puissance 770μg/mg min.
Eau 6% Max.
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Plage de pourcentage du dosage ≥92 %
Point d’ébullition 738°C
Poids de la formule 422.4
Pourcentage de pureté 92% min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbenicillin disodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.