Learn More
Sel disodique de carbénicilline, MP Biomedicals™
Code produit. 11470952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11470952
Marque: MP Biomedicals 0219509201
Identifiants chimiques
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Numéro MDL MFCD00077683
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonyme α-Carboxybenzylpenicillin
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nom IUPAC disodium ; (2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phénylacétyl)amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin disodium salt
Type Carbenicillin Disodium Salt
Forme physique Poudre
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de la formule 422.4
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbenicillin Disodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Carbenicillin Disodium Salt