Learn More
Anhydride carbique, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10006243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 10006243
Marque: Thermo Scientific Acros 134511000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 129-64-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-64-6
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
Clé InChI KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
CID PubChem 126963424
Nom IUPAC 4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ène-3,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbic anhydride
Point de fusion 162.0°C to 165.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0800g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage Balance: himic acid
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4365
Quantité 100 g
Merck Index 15, 1797
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0,01g/100g. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ethyl ether,ethanol,decomposes with alkalies
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline