Learn More
Carbidopa, Mikromol™
Code produit 30050769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050769 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050769 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1501.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Carbidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbidopa
CAS 38821-49-7
Noms d’analytes ou de composants Carbidopa
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
SMILES O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-hydrazinyl-2-méthylpropanoïque;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 244.24
Quantité 250 mg
Poids de la formule 244,1059 g/mol