Learn More
Chlorhydrate de carbifène, LoGiCal
Code produit 30463403
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463403 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463403 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1855.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbiphene Hydrochloride
CAS 467-22-1
Noms d’analytes ou de composants Carbiphene Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C28 H34 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Etomide Hydrochloride, Carbiphene Hydrochloride, Acetamide, 2-ethoxy-N-methyl-N-[2-(methylphenethylamino)ethyl]-2,2-diphenyl-, hydrochloride, Acetamide, 2-ethoxy-N-methyl-N-[2-(methylphenethylamino)ethyl]-2,2-diphenyl-, monohydrochloride, Benzeneacetamide, α-ethoxy-N-methyl-N-[2-[methyl(2-phenylethyl)amino]ethyl]-α-phenyl-, monohydrochloride, 2-Ethoxy-N-methyl-N-[2-(methylphenethylamino)ethyl]-2,2-diphenylacetamide hydrochloride, Bandol, Carbiphene hydrochloride, Etomide hydrochloride, Jubalon, NSC 106959, SQ 10269, Benzeneacetamide, α-ethoxy-N-methyl-N-[2-[methyl(2-phenylethyl)amino]ethyl]-α-phenyl-, hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C28H34N2O2.ClH/c1-4-32-28(25-16-10-6-11-17-25,26-18-12-7-13-19-26)27(31)30(3)23-22-29(2)21-20-24-14-8-5-9-15-24;/h5-19H,4,20-23H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCOC(C(=O)N(C)CCN(C)CCc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 2-éthoxy-N-méthyl-N-[2-[méthyl(2-phényléthyl)amino]éthyl]-2,2-diphénylacétamide;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 467.04
Quantité 5 mg
Poids de la formule 466.2387 g/mol