Learn More
Ester diisopropylique de carbocistéine, Mikromol™
Code produit 30050317
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050317 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050317 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0236.09
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ester diisopropylique de carbocistéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbocisteine Diisopropyl Ester
CAS 792135-12-7
Noms d’analytes ou de composants Carbocisteine Diisopropyl Ester
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C11 H21 N O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H21NO4S/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3/t9-/m0/s1
SMILES CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyéthyl)sulfacylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 263.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 263.1191 g/mol