Learn More
Carbocystéine, LoGiCal
Description
Carbocystéine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbocisteine |
| CAS | 638-23-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Carbocisteine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6 CI,8 CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-3-(carboxyméthylsulfanyl)propanoïque |
| Afficher plus |