Learn More
Carbocystéine, Mikromol™
Description
Carbocystéine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbocisteine |
| CAS | 638-23-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Carbocisteine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6CI,8CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, AHR 3053, Bronchokod, Carbocit, Carbocysteine, Chilvax, DF 1794Y, L-(Carboxymethyl)cysteine, LJ 206, Lisil, Lisomucil, Loviscol, Muciclar, Mucocis, Mucodyne, Mucofan, Mucolase, Mucolex, Mucopront, Mucotab, Mukinyl, NSC 14156, Pectox, Pulmoclase, Reomucil, Rhinathiol, Rhinatiol, Rinatiol, S-(Carboxymethyl)-(R)-cysteine, S-(Carboxymethyl)-L-cysteine, S-Carboxylmethyl-L-cysteine, Siroxyl, Thiodril, Transbronchin |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-3 -(carboxyméthylsulfanyl) propanoïque |
| Afficher plus |