Learn More
Carbodénafil, LoGiCal
Code produit 30459633
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459633 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459633 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0254.38
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbodenafil
CAS 944241-52-5
Noms d’analytes ou de composants Carbodenafil
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H32 N6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Carbodenafil, Fondenafil
Formule InChI InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-8-18-20-21(28(4)27-18)23(31)26-22(25-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)24(32)30-13-11-29(6-2)12-14-30/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,31)
Type de solution Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(CC)CC4
Nom IUPAC 5-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-carbonyl)phényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Industry Type Food Testing
Poids moléculaire (g/mol) 452.55
Quantité 10 mg
Poids de la formule 452.2536 g/mol