Learn More
Étalon de dioxyde de carbone 1 000 ppm, Consort™
Code produit 11751989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
475 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11751989 475 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751989 Fournisseur Consort Code fournisseur ISC51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.52€
    150.00€ / 1 pièces
    Économisez 53.52€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.