missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbon Steel, A36, K02600, ARMI∣MBH

Code produit. 30328472
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30328472

Marque: ARMI/MBH IARM213CX

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Carbon Steel, A36, K02600
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Aluminium, Antimony, Arsenic, Bismuth, Boron, Calcium, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Lead, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zinc, Zirconium
Quantité 1 Ea.
Diamètre (métrique) extérieur 38 mm
Forme Disc
Épaisseur (métrique) 3 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bismuth: <0.0005%, Magnesium: <0.001%, Zinc: <0.007%, Niobium: 0.001%, Tungsten: 0.001%, Zirconium: 0.001%, Lead: 0.0011%, Titanium: 0.0011%, Calcium: 0.0014%, Aluminium: 0.002%, Antimony: 0.002%, Boron: 0.003%, Oxygen: 0.004%, Arsenic: 0.0059%, Cobalt: 0.007%, Phosphorus: 0.007%, Tin: 0.008%, Nitrogen: 0.012%, Molybdenum: 0.022%, Vanadium: 0.035%, Nickel: 0.068%, Chromium: 0.098%, Copper: 0.149%, Carbon: 0.2%, Silicon: 0.25%, Manganese: 0.92%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis