Learn More
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, ARMI∣MBH
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, Ø38x3mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron/Niobium/Zirconium/Titanium/Vanadium/Oxygen/Aluminium/Tungsten/Calcium/Arsenic/Nitrogen/Cobalt/Tin/Phosphorus/Molybdenum/Nickel/Chromium/Carbon/Copper/Silicon/Manganese/Lead/Magnesium/Zinc/Tantalum/Antimony |
| CAS | 7439-89-6 |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0003 %/Niobium 0.0011 %/Zirconium 0.0012 %/Titanium 0.0015 %/Vanadium 0.0016 %/Oxygen 0.0017 %/Aluminium 0.003 %/Tungsten 0.005 %/Calcium 0.006 %/Arsenic 0.0064 %/Nitrogen 0.0067 %/Cobalt 0.007 %/Tin 0.013 %/Phosphorus 0.019 %/Molybdenum 0.024 %/Nickel 0.087 %/Chromium 0.111 %/Carbon 0.17 %/Copper 0.27 %/Silicon 0.286 %/Manganese 0.82 %/Lead (0.0003) %/Magnesium (0.0005) %/Zinc (0.001) %/Tantalum (0.002) %/Antimony (0.003) % |