Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel non stériles en acier au carbone, conditionnées dans des emballages individuels à ouverture facile, nº10
Click to view available options
Quantité:
100/Boîte
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Rebord de découpe courbe.
- Lame de forme classique.
- Utilisée généralement pour des incisions cutanées et musculaires de taille variables.
- Souvent utilisée dans des interventions chirurgicales plus spécialisées telles que la récolte de l’artère radiale pendant une opération de pontage aorto-coronarien, l’ouverture des bronches pendant une chirurgie thoracique, les incisions utérines pour une césarienne et pour la réparation de l’hernie inguinale.
- Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 100/Boîte |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |