Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Click to view available options
Dimensions:
22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
n° 14
n° 20
n° 27
n° 36
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Utilisez les lames de scalpel en acier au carbone Swann-Morton™ en salle d’opération pour une coupe et une réparation précises.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| Dimensions | 22A |
| Description | Qualité chirurgien |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 10/paquet |