Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline tamponnée au carbone (5X), pH 9,5
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Concentration | 5X |
| Plage de pH | 9,5 |
| Format | Des mesures |
| Quantité | 250 mL |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Type | Solution saline tamponnée au carbonate |