Learn More
Solution de carbonate, carb. 0,22 M/ bicarb. 0,28 M pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12982235 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12982235 250 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12982235 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 104 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    60.68€ / 100mL
    Économisez 22.32€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonate
Conditionnement Flacon
CAS 497-19-8
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CNa2O3
Concentration 100 mg/L
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Type Solution standard monocomposante
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate disodique
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 10340
Quantité 250 mL
ChEBI CHEBI:29377