Learn More
Solution de carbonate, carbonate de sodium 0,5 M, pour chromatographie ionique, matrice H₂O , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12962235 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12962235 100 mL Flacon 100mL
12972235 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12962235 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 103 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.88€
    75.32€ / 100mL
    Économisez 5.56€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonate
Conditionnement Flacon
La solution contient 0,5M carbonate de sodium
Forme physique Liquide
Concentration 0.5 M
Type Solution standard monocomposante
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 mL