Learn More
Solution de carbonate, carbonate de sodium 0,5 M, pour chromatographie ionique, matrice H₂O , Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbonate |
| Conditionnement | Flacon |
| La solution contient | 0,5M carbonate de sodium |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.5 M |
| Type | Solution standard monocomposante |
| Nom IUPAC | carbonate disodique |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 500 mL |